Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 243,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 631,00 zł |
Informacje o tej pozycji
243,00 zł
Nazwa produktu
AMBERLITE™ HPR1100, Na ion exchange resin, strongly acidic, 20-50 mesh
Quality Segment
description
formerly Dowex Marathon™ C Na
form
beads
manufacturer/tradename
Du Pont Amberlite™
parameter
5-150 °C operating temperature
technique(s)
LPLC: suitable
loss
~45% loss on drying, 110°C
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
sulfonic acid
particle size
20-50 mesh, 535-635 μm
operating pH range
0-14
capacity
≥2.0 eq/L total exchange capacity(Na+ form), 42.0-48.0 % water retention capacity(Na+ form)
separation technique
strong cation exchange
General description
Application
- For grafting polyethylene glycols for catalyzing regioselective azidolysis of epoxides.
- For the immobilization of β-cyclodextrin to be used as a phase transfer catalyst for the reduction of epoxides to alcohols.
- As an adsorbent for the removal of arsenic and copper from aqueous solutions.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| matrix styrene-divinylbenzene (gel) | matrix styrene-divinylbenzene (gel) | matrix styrene-divinylbenzene | matrix 4% cross-linked methacrylate |
| matrix active group sulfonic acid | matrix active group trimethylbenzylammonium functional group | matrix active group polymer | matrix active group - |
| parameter 5-150 °C operating temperature | parameter - | parameter - | parameter ≤120 °C |
| particle size 20-50 mesh, 535-635 μm | particle size 25-30 mesh, 500-600 μm | particle size 16-40 mesh | particle size 100-200 mesh (wet) |
| separation technique strong cation exchange | separation technique - | separation technique reversed phase | separation technique - |
| capacity ≥2.0 eq/L total exchange capacity(Na+ form), 42.0-48.0 % water retention capacity(Na+ form) | capacity 1.3 meq/mL by wetted bed volume | capacity - | capacity 10.0 meq/g, 3.5 meq/mL |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?