Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Wymiennik jonowy III, (strongly basic anion exchanger, OH⁻ form) GR for analysis
Quality Segment
form
resin
technique(s)
HPLC: suitable, LPLC: suitable
matrix
PS-DVB
matrix active group
SAX
particle size
300-1100 μm
bulk density
650‑700 kg/m3
separation technique
anion exchange
storage temp.
no temp limit
Analysis Note
Wygląd: jasnobrązowe do brązowych, kuliste
Zdolność wymiany: ≥ 0,9 mol/l
Zdolność wymiany: ≥ 0,9 mol/l
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3