Kluczowe dokumenty
1.04013
Supelco
Furfural
GR for analysis ACS
Synonim(y):
Furfural, 2-Furancarbaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352114
Numer indeksu EC:
202-627-7
klasa czystości:
ACS reagent
Próba:
≥98% (GC)
bp:
162 °C/1013 hPa
ciśnienie pary:
1 hPa ( 20 °C)
klasa czystości
ACS reagent
ciśnienie pary
1 hPa ( 20 °C)
Próba
≥98% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
315 °C
siła działania
65 mg/kg LD50, oral (Rat)
granice wybuchowości
2.1-19.3 % (v/v)
bp
162 °C/1013 hPa
mp
-37 °C
temp. przejścia
flash point 60 °C
rozpuszczalność
83 g/L
gęstość
1.16 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
Klucz InChI
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/20 °C): 1.155 - 1.163
Titrable free acid: ≤ 0.02 meq/g
Evaporation residue: ≤ 0.5 %
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C - closed cup