Key Documents
1.03643
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide-d6
deuteration degree min. 99.9% MagniSolv
Synonim(y):
DMSO deuterated, (Methyl sulfoxide)-d6, DMSO-d6, Hexadeuterodimethyl sulfoxide
About This Item
Wzór liniowy:
(CD3)2SO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.17
Beilstein:
1237248
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Numer indeksu EC:
218-617-0
ciśnienie pary
0.42 mmHg ( 20 °C)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
573 °F
siła działania
14500 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
granice wybuchowości
42 %
metody
NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.476 (lit.)
tw
189 °C (lit.)
mp
20.2 °C
temp. przejścia
flash point 88 °C
gęstość
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
Klucz InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Opis ogólny
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Charakterystyka techniczna
Saturation Concentration in Air: 8.0 g/m3 (20 °C)
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Informacje prawne
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C