Dokumenty
1.03132
Supelco
1,4-Dioxane
for liquid chromatography LiChrosolv®
Synonim(y):
1,4-Dioxane, Glycolethylether, 1,4-Diethylene dioxide, 1,4-Dioxacyclohexane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191504
Numer indeksu EC:
204-661-8
NACRES:
NA.03
ciśnienie pary
41 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
linia produktu
LiChrosolv®
klasa czystości
isocratic
Próba
≥99.8% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
300 °C
siła działania
5200 mg/kg LD50, oral (Rat)
7600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
1.7-25.2 % (v/v)
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Water
pozostałość po odparowaniu
≤2.0 mg/L
przepuszczalność
245 nm, ≥50%
270 nm, ≥80%
300 nm, ≥98%
pH
6-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
tw
101.5 °C/1013 hPa
mp
12 °C
temp. przejścia
flash point 11 °C
gęstość
1.03 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Klucz InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in "gradient grade" as well as "isocratic grade". This enables to minimize the gradient effect of the solvent involved.
Zastosowanie
  • Cross-Polarization Solid-State NMR Quantification of Species within Pores of Metal-Organic Frameworks: Though not directly linked to 1,4-dioxane, this study employs methodologies that could be applicable for the analysis of dioxane and other similar molecules within complex structures, relevant for chemists and material scientists engaged in molecular characterization (Wu & Xu, 2024).
  • Photosensitized covalent organic framework as a light-induced oxidase mimic for colorimetric detection of uric acid: This innovative approach using a framework that could potentially be adapted for 1,4-dioxane detection underscores the intersection of material science and analytical chemistry, which could intrigue researchers developing new analytical methods (Wang et al., 2024).
Uwaga dotycząca przygotowania
Product filtered through a 0.2 μm filter
Komentarz do analizy
Purity (GC): ≥ 99.8 %
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 2.0 mg/l
Water: ≤ 0.02 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 245 nm): ≥ 50 %
Transmission (at 270 nm): ≥ 80 %
Transmission (from 300 nm): ≥ 98 %
Filtered by 0.2 µm filter
Inne uwagi
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informacje prawne
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Protokoły
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.