Kluczowe dokumenty
1.03037
Supelco
2,6-dichlorochinon-4-chloroimid
GR for analysis reagent for Vitamin B₆ Reag. Ph Eur
Synonim(y):
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide
Wybierz wielkość
10 G
2320,00 zł
100 G
13 620,00 zł
2320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
2320,00 zł
100 G
13 620,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H2Cl3NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Numer indeksu EC:
202-937-2
NACRES:
NA.21
2320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
agency
reag. Ph. Eur.
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
65-67 °C
gęstość nasypowa
800 kg/m3
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClN=C1C=C(C(=O)C(=C1)Cl)Cl
InChI
1S/C6H2Cl3NO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H
Klucz InChI
YHUMTHWQGWPJOQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Wykorzystanie projektowania eksperymentalnego i funkcji pożądalności w optymalizacji metody RP-HPLC: Omówiono optymalizację metod analitycznych z wykorzystaniem 30% kwasu octowego, poprawiając wykrywanie i analizę związków farmaceutycznych (Mozayad et al., 2024).
  • Połączone stosowanie bakteriofagów z konkurencyjną kulturą wykluczającą i karwakrolem z kwasami organicznymi może zmniejszyć liczbę Campylobacter w pierwotnej produkcji brojlerów: Ilustruje rolę 30% kwasu octowego w zastosowaniach biokontroli w rolnictwie, zmniejszając obciążenie patogenami u drobiu (Peh et al., 2024).
Komentarz do analizy
Test (jodometryczny): ≥ 98
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (312 nm; 0,001 %; 1 cm; etanol): ≥ 800
Temperatura topnienia: 65 - 68
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3