Kluczowe dokumenty
1.02531
Supelco
Test na obecność cyjanku (bezpłatny)
photometric, 0.010-0.500 mg/L (CN-), Spectroquant®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
linia produktu
Spectroquant®
Poziom jakości
specyficzne anality
cyanide
zakres pomiaru
0.010-0.500 mg/L (CN-)
metody
photometry: suitable
metoda wykrywania
photometric
Opis ogólny
Metoda odpowiada normie DIN 38405-13 i jest analogiczna do ISO 6703, EPA 335.2, APHA 4500-CN-E i ASTM D2036-09 D.
Spectroquant Cyanide Cell Test umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie zawartości wolnego cyjanku w próbkach wodnych.
Zastosowana metoda: Jony cyjankowe reagują ze środkiem chlorującym, tworząc chlorek cyjanogenu, który wraz z kwasem 1,3-dimetylobarbiturowym tworzy fioletowy barwnik (reakcja Königa bez pirydyny), który jest oznaczany fotometrycznie.
Testy komórkowe Spectroquant są dostarczane z napełnionymi 16 mm okrągłymi kuwetami i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną ulotką z instrukcją.
Wszystkie testy komórkowe i odczynnikowe Spectroquant są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID, który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Metoda: fotometryczna 0,010 - 0,500 mg/l CN- Spectroquant®
Informacje prawne
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany