Przejdź do
T0918
Terrific Broth, modified
powder
Synonim(y):
TB modified
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
370,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
ND.02
UNSPSC Code:
12352200
370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
application(s)
food and beverages
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
Preparation Note
1. Suspend 47.6 g and 8 ml glycerol in 1 L of distilled water.
2. Autoclave for 15 minutes at 121°C.
47.6 g per liter
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T9179T5574L3522
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
form
powder
form
powder
form
liquid
form
powder
application(s)
food and beverages
application(s)
agriculture
food and beverages
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
food and beverages
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
200
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • Tryptone (pancreatic digest of casein) 12 g/L
  • Yeast extract 24 g/L
  • K2HPO4 9.4 g/L
  • KH2PO4 2.2 g/L
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Martin Kangwa et al.
AMB Express, 5(1), 70-70 (2015-11-12)
The major platform for high level recombinant protein production is based on genetically modified microorganisms like Escherichia coli (E. coli) due to its short dividing time, ability to use inexpensive substrates and additionally, its genetics is comparatively simple, well characterized
Liang Tian et al.
Biotechnology for biofuels, 10, 276-276 (2017-12-08)
Here, we analyzed changes in the relative concentration of intracellular metabolites in response to gradual addition of ethanol to growing cultures. For We have demonstrated that a metabolic bottleneck occurs at the GAPDH reaction when the growth of
Johanna Block et al.
Science advances, 4(6), eaat1161-eaat1161 (2018-06-22)
Structure and dynamics of living matter rely on design principles fundamentally different from concepts of traditional material science. Specialized intracellular filaments in the cytoskeleton permit living systems to divide, migrate, and grow with a high degree of variability and durability.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T0918-250G04061837336171
T0918-1KG04061835574087
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?