The bottle contains sufficient powder to prepare 250 mL of medium. Please see the link below to the product information sheet. For preparation instructions, refer to page two.
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/119/781/100188dat-ms.pdf
1.00188
® ™ Agar
ISO 6579, Specialized media for the isolation and differentiation of Salmonella spp. from food and animal feed, water and other materials.
Synonim(y):
Chromogeniczne podłoże Salmonella Agar, Dezoksycholan glikolu propylenowego Neutral Red Agar, Salmonella Agar
Wybierz wielkość
395,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
395,00 zł
Polecane produkty
agency
ISO 6579
suitable for ISO
Poziom jakości
Formularz
powder
metody
microbiological culture: suitable
pH
7.3±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
food and beverages
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
selective for enterobacteriaceae: Salmonella spp.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Niektóre gatunki Salmonella działają na glikol propylenowy wytwarzając kwas, który powoduje zmianę koloru wskaźnika pH w podłożu i pojawienie się różowo-czerwonych lub karmazynowych kolonii. Ponadto inni członkowie rodziny Enterobacteriaceae, którzy są pozytywni pod względem enzymu β-D-galaktozydazy, rozszczepiają substrat X-Gal, co powoduje powstawanie niebiesko-zielonych kolonii.
GatunkiSalmonella, które są pozytywne dla enzymu β-D-galaktozydazy i mogą wytwarzać kwas z glikolu propylenowego, pojawiają się jako purpurowo-fioletowe kolonie, podczas gdy gatunki, które nie są zdolne do żadnego z nich, pojawiają się jako żółte lub bezbarwne kolonie.
Zastosowanie
- Wykrywania Salmonelli w żywności, wodzie, paszy dla zwierząt
- Diagnostyki różnicowej gatunków Salmonella w różnych próbkach
Komentarz do analizy
- Odwodniona pożywka ma ciemnozielony kolor.
- Przygotowana pożywka jest nieprzezroczysta i ma jasnoróżowy wygląd.
- Wartość pH w temperaturze 25 stopni mieści się w zakresie 7,1-7,5.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
-
Is it possible to give us some information about Chromcult Rambach Agar: the pack size is 4 x 250ml but the form is powder? How do we prepare this agar?