Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 832,00 zł |
Informacje o tej pozycji
microbiology
832,00 zł
Quality Segment
agency
ISO 19250, according to ISO 6579
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
selective for Salmonella spp.
General description
Application
Analysis Note
Wygląd (kolor): zielony
Wartość pH (25 °C): 7.8 - 8.2
Test promocji wzrostu zgodnie z aktualną wersją normy DIN EN ISO 11133.
Mieszane inokulum Salmonella, E.coli i P.aeruginosa
Dodatkowo monokultura E.coli i E.faecalis
Potwierdzenie na agarze XLD resp. Tryptic soy agar
Inokulum na podłożu referencyjnym (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ≥ 1000
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 1000
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≥ 1000
Inokulum na podłożu referencyjnym (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): ≥ 1000
Inokulum na podłożu referencyjnym (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): ≥ 1000
Wzrost na agarze XLD (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): >10 kolonii
Wzrost na agarze XLD (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): >10 kolonii
Wzrost na agarze z soją tryptyczną (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): <100 kolonii
Wzrost na agarze z soją tryptyczną (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): <100 kolonii
Wzrost na agarze z soją tryptyczną (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): <10 kolonii
Wzrost na agarze z soją tryptyczną (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): <10 kolonii
Inkubacja:
Bulion MKTTn: 24 ± 3 godziny w temperaturze 37 ± 1 °C w warunkach tlenowych
Potwierdzenie na agarze XLD resp. Agar tryptyczno-sojowy: 24 ± 3 godziny w temperaturze 37 ± 1 °C w warunkach tlenowych
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| agency ISO 11133, according to ISO 6579 | agency FDA-BAM, ISO 16654 | agency APHA, USDA-FSIS, according to FDA-BAM | agency according to ISO 21528 |
| manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename GranuCult® prime |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| form granular | form granular | form granular | form granular |
| suitability selective for Salmonella spp. | suitability Escherichia coli (O157:H7 ), selective for Escherichia coli (EHEC), urea-degrading bacteria | suitability heterotrophic bacteria (Universal media) | suitability enterobacteriaceae |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c