Przejdź do
06-600
Przeciwciało anty-NR2B
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Podtyp 2B receptora N-metylo-D-asparaginianu, podjednostka 2B receptora N-metylo-D-asparaginianu, podjednostka 3 receptora N-metylo-D-asparaginianu, podjednostka epsilon-2 receptora glutaminianu, receptor glutaminianu, jonotropowy, N-metylo-D-asparaginian 2B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2450,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
145
2450,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat (based on 100% sequence homology)
species reactivity (predicted by homology)
monkey (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Grin2B(537804)
chimpanzee ... Grin2B(473373)
dog ... Grin2B(494009)
human ... GRIN2B(2904)
mouse ... Grin2B(14812)
rat ... Grin2B(24410)
rhesus monkey ... Grin2B(698571)
General description
180 kDa
Receptory NMDA są klasą jonotropowych receptorów glutaminianu. Wykazano, że kanał receptora NMDA jest zaangażowany w długotrwałe wzmocnienie, zależny od aktywności wzrost wydajności transmisji synaptycznej, który uważa się za podstawę niektórych rodzajów pamięci i uczenia się. Kanały receptora NMDA są heteromerami składającymi się z kluczowej podjednostki receptora NMDAR1 (GRIN1) i 1 lub więcej z 4 podjednostek NMDAR2: NMDAR2A (GRIN2A), NMDAR2B (GRIN2B lub NR2B), NMDAR2C (GRIN2C) i NMDAR2D (GRIN2D). GRIN2B może być genem kandydującym w chorobie neurodegeneracyjnej zaniku zębowo-rubrowo-pallidolijskiego (DRPLA). Właściwości NMDAR obejmują modulację przez glicynę, hamowanie przez Zn2+, zależną od napięcia blokadę Mg2+ i wysoką przepuszczalność Ca2+. Zaangażowanie NMDAR w OUN stało się obszarem zainteresowania chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera, padaczka i niedokrwienna śmierć komórek neuronalnych.
Immunogen
a.a. 1437-1456 dojrzałego mysiego NR2B lub 1463-1482 prekursora NR2B; sygnał to a.a. reszty 1-26 [KFNGSSNG HVYEKLSSIESDV]. Sekwencja ta jest identyczna z a.a. 1437-1456 dojrzałego szczurzego NR2B i a.a. 1465-1484 ludzkiego NR3, zawierającego N-końcową lizynę.
Application
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Neuroprzekaźniki i receptory
Choroby neurodegeneracyjne
Wykrywaj NR2B za pomocą tego przeciwciała anty-NR2B zatwierdzonego do stosowania w IC, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
NR2B; sekwencja immunologiczna jest identyczna w mysim, szczurzym, ludzkim, bydlęcym, psim i szympansim NR2B. Ludzki NR2B jest czasami określany w literaturze jako hNR3.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Oczyszczone królicze poliklonalne IgG w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny, 0,15 M NaCl i 0,05% azydku sodu. Zamrożony roztwór.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Należy unikać zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem nasadki.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in rat brain microsomal preparation. Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected NR2B in rat brain microsomal preparation.
Kontrola
Tkanka mózgowa myszy
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-632AB1557PAB1555P
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
mouse, rat (based on 100% sequence homology)
species reactivity
rat, mouse
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
rat, human, mouse, fish
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Glutamate is an excitatory neurotransmitter found in the synaptic vesicles of glutamatergic synapses. The post-synaptic neurons in these synapses contain ionotropic and metabotropic glutamate receptors. Glutamate binds to AMPA (α-amino-3-hydroxy-5- methylisoxazole-4-propionic acid) subtype glutamate receptors, leading to sodium influx into the post-synaptic cell and resulting in neuronal excitability and synaptic transmission. The NMDA (N-methyl-d-aspartate) subtype glutamate receptors, on the other hand, regulate synaptic plasticity, and can influence learning and memory. The metabotropic g-protein coupled mGluRs modulate downstream calcium signaling pathways and indirectly influence the synapse’s excitability. The synaptic architecture includes intracellular scaffolding proteins (PSD-95, GRIP), intercellular cell adhesion molecules (NCAMs, N-Cadherins), and a variety of signaling proteins (CaMKII/PKA, PP1/PP2B). Processes critical for synaptic transmission and plasticity are influenced by these molecules and their interactions. When the function of these molecules is disrupted, it leads to synaptic dysfunction and degeneration, and can contribute to dementia as seen in Alzheimer’s disease.
Perturbing PSD-95 interactions with NR2B-subtype receptors attenuates spinal nociceptive plasticity and neuropathic pain.
D'Mello, R; Marchand, F; Pezet, S; McMahon, SB; Dickenson, AH
Molecular Therapy null
Duncan Sinclair et al.
Journal of neurodevelopmental disorders, 8, 14-14 (2016-05-03)
Neurodevelopmental disorders such as autism spectrum disorders and schizophrenia differentially impact males and females and are highly heritable. The ways in which sex and genetic vulnerability influence the pathogenesis of these disorders are not clearly understood. The n-methyl-d-aspartate (NMDA) receptor
Amino terminal domain regulation of NMDA receptor function.
Herin, Greta Ann and Aizenman, Elias
European Journal of Pharmacology, 500, 101-111 (2004)