Merck
07-909
Przeciwciało anty-fosfo-Src (Tyr418)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
c-Src, p60-Src Kinaza Src
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
chicken, human, mouse
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
19
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
chicken, human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr418)
Gene Information
human ... SRC(6714)
General description
60 kDa
Immunogen
Peptyd odpowiadający regionowi aminokwasowemu obejmującemu ludzki, mysi, szczurzy, kurzy i żabi fosfo-Src (Tyr418)
Application
Analiza immunoblot: Rozcieńczenia 1:1000 tej partii wykryły fosfo-Src (Tyr418) w lizacie RIPA komórek CEF transfekowanych Src.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Przeciwciało anty-fosfo-Src (Tyr418) wykrywa poziom fosfo-Src (Tyr418) i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IC, IH i WB.
Biochem/physiol Actions
Przewidywana reakcja krzyżowa ze szczurem i żabą (100% homologii) na podstawie homologii sekwencji.
Rozpoznaje Src fosforylowany na resztach tyrozyny 418.
Physical form
Królicze poliklonalne IgG oczyszczone metodą powinowactwa w PBS (bez Mg2+ i Ca2+), pH 7,3, zawierające 0,5 mg/ml BSA (IgG, wolne od proteaz) oraz 0,025% azydku sodu i 50% glicerolu.
Oczyszczone metodą immunopowinowactwa
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Komórki fibroblastów zarodka kurzego (CEF) wyrażające ludzkie białko Src typu dzikiego
Routinely evaluated by immunoblot.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shinkyu Choi et al.
Antioxidants & redox signaling, 30(4), 505-519 (2018-01-18)
Altered redox state has been related to the development of normal pregnancy (NP) and preeclampsia (PE). Endothelial KCa2.3 and KCa3.1 (KCas) play an important role in vasodilation, and KCas levels are affected by oxidative stress. We investigated the mechanisms of
c-Src and cooperating partners in human cancer
Ishizawar, Rumey and Parsons, Sarah J
Cancer Cell, 6, 209-214 (2004)
Functional stability of a mixed microbial consortium producing PHA from waste carbon sources.
Erik R Coats,Frank J Loge,William A Smith,David N Thompson,Michael P Wolcott
Applied Biochemistry and Biotechnology null
Src: regulation, role in human carcinogenesis and pharmacological inhibitors.
Tsygankov, A Y and Shore, S K
Current Pharmaceutical Design, 10, 1745-1756 (2004)
Aida Habibovic et al.
JCI insight, 1(18), e88811-e88811 (2016-11-05)
Chronic inflammation with mucous metaplasia and airway remodeling are hallmarks of allergic asthma, and these outcomes have been associated with enhanced expression and activation of EGFR signaling. Here, we demonstrate enhanced expression of EGFR ligands such as amphiregulin as well
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-90904053252335075