Merck
05-677
Przeciwciało anty-fosfo-Src (Tyr416), klon 9A6
clone 9A6, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
protoonkogen kinaza tyrozynowo-białkowa SRC, protoonkogen SRC, mięsak Rousa, kinaza tyrozynowa pp60c-src, kinaza tyrozynowo-białkowa SRC-1, homolog onkogenu wirusowego mięsaka ptasiego v-src (Schmidt-Ruppin A-2), homolog onkogenu wirusowego mięsaka v-src (Schmidt-Ruppin A-2)
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
9A6, monoclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
IP, WB
Citations:
38
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
9A6, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG3
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr416)
Gene Information
human ... SRC(6714)
General description
60 kDa
Specyficzna izoforma src jest nieznana
Src (znana również jako pp60src) jest niereceptorową kinazą tyrozynową zaangażowaną w transdukcję sygnału w wielu systemach biologicznych i zaangażowaną w rozwój ludzkich nowotworów. Istnieją dwa krytyczne miejsca fosforylacji tyrozyny na Src, tyrozyna 418 i tyrozyna 529 (w odniesieniu do ludzkiej sekwencji Src). Tyrozyna 418 znajduje się w domenie katalitycznej i jest jednym z miejsc autofosforylacji. Pełna aktywność katalityczna Src wymaga fosforylacji tyrozyny 418. Ten region Src jest również wysoce konserwowany we wszystkich pokrewnych kinazach z rodziny Src, a zatem wcześniejsza immunoprecypitacja może być wymagana do identyfikacji, który członek rodziny Src jest aktywowany.
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH zawierający fosfotyrozynę w kontekście sekwencyjnym odpowiadającym tyrozynie 416 ptasiego Src. Klon 9A6.
Application
Immunoprecypitacja/analiza immunoblot: 4 μg/mL poprzedniej partii wykryło immunoprecypitację fosfo-Src z lizatów komórek 3T3 z 10 μg anty-Src (nr katalogowy 05-184), ale nie po traktowaniu fosfatazą YOP.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Wykrywaj fosfo-Src (Tyr416) za pomocą tego przeciwciała anty-fosfo-Src (Tyr416), klon 9A6 zatwierdzony do stosowania w WB i IP.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje fosfo-Src, Mr 60kDa. Przeciwciało nie reaguje krzyżowo z niefosforylowaną formą Src lub z niespokrewnionymi miejscami fosforylacji. Przewiduje się, że rozpoznaje wszystkich członków rodziny Src fosforylowanych na tyrozynie odpowiadającej Tyr416 ptasiego Src.
Physical form
Adsorpcja tiofilowa i chromatografia wykluczania wymiarowego
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG3 liofilizowana z 1 ml 2x PBS / 0,09% Na-azide / PEG i sacharozy. Odtworzyć za pomocą 1 ml H2O (15 min, RT). Liofilizat. Przechowywać w temperaturze -20ºC.
Preparation Note
Stabilność przez 1 rok od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Komórki fibroblastów zarodka kurzego (CEF) wyrażające ludzkie białko Src typu dzikiego
Evaluated by immunoprecipitating Src from 3T3 cell lysates with anti-Src (Catalog #05-184), but not after phosphatase treatment with YOP.
Src Autophosphorylation/Western Blotting Analysis: 0.5-2 μg/mL of this antibody strongly detected recombinant Src (Catalog # 14-326) after incubation with Mg/Mn/ATP. Phospho-specificity was confirmed by dephosphorylation of the Src protein with λ-phosphatase.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Western blotting is one of the most commonly used techniques in the lab, yet difficulties persist in obtaining consistent, quality results. We’ve been helping scientists publish their Western blots for decades, with continued innovation and steadfast technical support. Explore our expanded portfolio of products, including optimized reagents for chemiluminescent and Ḁuorescent Westerns, as well as the SNAP i.d.® system, which reduces blocking, washing and antibody incubation time from hours to minutes.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
05-67704053252366451