Dokumenty
05-812
Sigma-Aldrich
Anti-NY-ESO-1 Antibody, clone E978
ascites fluid, clone E978, Upstate®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
E978, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
informacje o genach
human ... CTAG1A(246100)
Specyficzność
NY-ESO-1
Immunogen
NY-ESO-1 full-length recombinant protein
Zastosowanie
Anti-NY-ESO-1 Antibody, clone E978 detects level of NY-ESO-1 & has been published & validated for use in WB.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Tumor Markers
Jakość
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from SKMEL-19 cells
Opis wartości docelowych
22kDa
Postać fizyczna
Ascites
mouse ascites with 0.05% sodium azide
Przechowywanie i stabilność
2 years at -20°C
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E Stockert et al.
The Journal of experimental medicine, 187(8), 1349-1354 (1998-05-23)
Evidence is growing for both humoral and cellular immune recognition of human tumor antigens. Antibodies with specificity for antigens initially recognized by cytotoxic T lymphocytes (CTLs), e.g., MAGE and tyrosinase, have been detected in melanoma patient sera, and CTLs with