Merck
07-2054
Przeciwciało anty-MBD1, CT
from rabbit
Synonim(y):
Białko palca cynkowego typu CXXC 3, białko wiążące metylo-CpG MBD1, białko zawierające domenę wiążącą metylo-CpG 1, białko domeny wiążącej metylo-CpG 1, izoforma PCM1 białka domeny wiążącej metylo-CpG 1, regulator czynnika wzrostu fibroblastów 2 (FGF-2) <
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PCM1(5108)
General description
Metylacja DNA, czyli dodawanie grup metylowych do zasad cytozyny w dinukleotydzie CpG, reguluje ekspresję genów i ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju. Ludzkie białka MECP2, MBD1, MBD2, MBD3 i MBD4 tworzą rodzinę białek jądrowych powiązanych obecnością w każdym z nich domeny wiążącej metylo-CpG (MBD). Każde z tych białek, z wyjątkiem MBD3, jest zdolne do specyficznego wiązania się z metylowanym DNA. MECP2, MBD1 i MBD2 mogą również hamować transkrypcję z metylowanych promotorów genów. Wykazano, że MBD1 odgrywa rolę w modyfikacji chromatyny poprzez interakcję z metylotransferazą histonu H3K9 SETDB1. Pięć wariantów transkryptu MBD1 jest generowanych przez alternatywny splicing, w wyniku którego powstają izoformy białkowe, z których każda zawiera jedną domenę MBD, dwie do trzech domen bogatych w cysteinę (CXXC) i pewne różnice w końcówce COOH. MBD1, MBD2, MBD3 i MBD4 ulegają ekspresji w tkankach somatycznych, ale ekspresja MBD1 i MBD2 jest zmniejszona lub nieobecna w embrionalnych komórkach macierzystych, o których wiadomo, że mają niedobór aktywności MeCP1.
~61 kDa
Immunogen
Epitop: C-terminus
Immunogenem był syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowemu regionowi ludzkiego MBD1.
Application
ELISA:
Zewnętrzne laboratorium wykazało, że to przeciwciało nadaje się do testu ELISA (1:1000).
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Biologia chromatyny
Przeciwciało anty-MBD1, koniec C jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania MBD1 znanego również jako białko palca cynkowego 3 typu CXXC i zostało zwalidowane w WB, ELISA.
Biochem/physiol Actions
Nie testowano na innych gatunkach.
To przeciwciało rozpoznaje ludzki MBD1.
Physical form
Chromatografia białka G
Format: Oczyszczony
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,09% NaN3.
Preparation Note
Przechowywać przez 6 miesięcy w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania. W przypadku długotrwałego przechowywania, przechowywać w temperaturze -20ºC. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem korka odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa
Western Blot Analysis:
This antibody recognizes MBD1 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-205404053252675669