ABT544
Anti-MMP-9
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Matrix metalloproteinase-9, EC: 3.4.24.35, 92 kDa gelatinase, 92 kDa type IV collagenase, Gelatinase B, GELB
Wybierz wielkość
Wybierz wielkość
About This Item
WB
western blot: suitable
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology)
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MMP9(4318)
rat ... Mmp9(81687)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected MMP-9 in lysate from Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA)-conditioned HL60 cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash