Przejdź do
308595
2-Bromopropionamide
99%
Synonim(y):
α-Bromopropanamide, α-Bromopropionamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
284,00 zł
213,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
757,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(Br)CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.99
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
213,00 zł
Cena katalogowa284,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
mp
123-125 °C (lit.)
functional group
amide, bromo
SMILES string
CC(Br)C(N)=O
InChI
1S/C3H6BrNO/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H2,5,6)
InChI key
AUHYZQCEIVEMFH-UHFFFAOYSA-N
General description
The hydrolytic dehalogenation of 2-bromopropionamide was catalyzed by dl-2-haloacid dehalogenase from Pseudomonas putida PP3 (dl-DEX 312).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
145300245798189022
description
99%
description
99%
description
contains copper as stabilizer, 95%
description
99%
assay
99%
assay
99%
assay
95%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
123-125 °C (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
mp
-
functional group
bromo, amide
functional group
nitrile
functional group
iodo, alkyl halide
functional group
nitro, amine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)