Przejdź do
745073
N-[(1R,8S,9s)-Bicyclo[6.1.0]non-4-yn-9-ylmethyloxycarbonyl]-1,8-diamino-3,6-dioxaoctane
for Copper-free Click Chemistry
Synonim(y):
(1α,8α,9β)-Bicyclo[6.1.0]non-4-yn-9-ylmethyl N-{2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]ethyl}carbamate, BCN-amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
990,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H28N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.42
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352003
MDL number:
Form:
liquid
990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
composition
carbon content, 62.94% , hydrogen content, 8.70% , nitrogen content, 8.63%
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: linker
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
solubility
water: 1.5 g/L
density
1.14  g/cm3 at 20  °C
functional group
amine
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12CCC#CCC[C@]1([H])[C@@H]2COC(NCCOCCOCCN)=O
InChI
1S/C17H28N2O4/c18-7-9-21-11-12-22-10-8-19-17(20)23-13-16-14-5-3-1-2-4-6-15(14)16/h14-16H,3-13,18H2,(H,19,20)/t14-,15+,16-
InChI key
YZGOWXGENSKDSE-MUJYYYPQSA-N
Application
Amine functionalized cyclooctyne derivative. Cyclooctynes are useful in strain-promoted copper-free azide-alkyne cycloaddition reactions. This strained cyclooctyne will react with azide functionalized compounds or biomolecules without the need for a copper catalyst to result in a stable triazole linkage.
N-[(1R,8S,9s)-Bicyclo[6.1.0]non-4-yn-9-ylmethyloxycarbonyl]-1,8-diamino-3,6-dioxaoctane may be used to functionalize hyaluronic acid with bicyclo[6.1.0]nonyne (BCN) for the development of responsive HA-based physical hydrogels with tunable properties.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
742678900610QBD10567
description
for Copper-free Click Chemistry
description
for Copper-free Click Chemistry
description
-
description
-
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: linker
reaction suitability
reagent type: linker, reaction type: click chemistry
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
solubility
water: 1.5 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
density
1.14  g/cm3 at 20  °C
density
-
density
-
density
-
form
liquid
form
powder
form
powder or crystals
form
solid or viscous liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)