Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 727,00 zł |
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32119290
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.35
727,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócparameter
500 psi max. pressure
L × O.D. × I.D.
50 ft × 1/8 in. × 0.063 in.
General description
Economical, flexible PTFE tubing is ideal for use at pressures up to 500 psi (35 kg/cm2). Use in automatic analyzer, postcolumn reaction, preparative scale systems, in-stream sampling devices, and when monitoring physiologically important compounds.
The maximum recommended operating temperature for PTFE is 200 °C, but short term exposure to higher temperatures seldom causes damage.
The maximum recommended operating temperature for PTFE is 200 °C, but short term exposure to higher temperatures seldom causes damage.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. × 0.063 in. | description L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/16 in. × 0.031 in. | description L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/16 in. × 0.023 in. | description L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/16 in. × 0.012 in. |
| parameter 500 psi max. pressure | parameter 500 psi max. pressure | parameter 500 psi max. pressure | parameter 500 psi max. pressure |
| L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. × 0.063 in. | L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/16 in. × 0.031 in. | L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/16 in. × 0.023 in. | L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/16 in. × 0.012 in. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PTFE Tubing
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?