Przejdź do
CLS3635
Corning® UV-Transparent Microplates
flat bottom clear, polystryrene, pkg of 50 ea, non-sterile, lid: no
Synonim(y):
96 multiwell plate, 96 well UV plate, 96 well UV/VIS plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4860,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41121800
Material:
clear acrylic copolymer plate, flat bottom clear , round clear wells
4860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
clear acrylic copolymer plate, flat bottom clear , round clear wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt, polystryrene
packaging
case of 50, pkg of 50 ea
manufacturer/tradename
Corning 3635
well volume
370 μL
well working volume
75-200 μL
wells
96 wells
color
clear
suitability
suitable for (protein and/or nucleic acid concentrations; UV/VIS applications)
General description
Corning 96 Well UV Plates
Corning 96 well UV plates have a UV-transparent well bottom that is ideal for determining protein and/or nucleic acid concentrations.
  • Certified for low background and consistent performance at 260 and 280 nm
  • Certified DNase- and RNase-free
  • UV-transparent bottom is molded directly to an acrylic base for greater strength and maximum leak resistance
  • Total well volume: 360 μL; recommended working volumes of 75 to 200 μL
  • Lids are available separately
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS3679CLS3904CLS3917
suitability
suitable for (protein and/or nucleic acid concentrations; UV/VIS applications)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (fluorescent/luminescent assays)
suitability
suitable for (cell culture)
material
clear acrylic copolymer plate, round clear wells, flat bottom clear
material
clear polystyrene plate, flat bottom clear , round clear wells
material
black polystyrene , clear bottom, flat bottom clear
material
flat bottom , white bottom, white polystyrene
color
clear
color
clear
color
black
color
white
well volume
370 μL
well volume
205 μL
well volume
360 μL
well volume
360 μL
manufacturer/tradename
Corning 3635
manufacturer/tradename
Corning 3679
manufacturer/tradename
Corning 3904
manufacturer/tradename
Corning 3917
wells
96 wells
wells
-
wells
-
wells
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)