Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Przewidywany termin wysyłki22 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
3HH4-4C10, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ICC, WB
Citations:
12
2250,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 września 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
3HH4-4C10, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
acetylation (Lys5/Lys8/Lys12/Lys16)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
mouse ... H4C1(326619)
General description
Histon H4 jest jednym z 5 głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi ogon N-końcowy, histon H4 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". Acetylacja histonu H4 zachodzi w kilku różnych pozycjach lizyny w ogonie histonu i jest wykonywana przez rodzinę enzymów znanych jako acetylotransferazy histonowe (HAT). Potranslacyjna acetylacja konserwatywnych N-końcowych domen ogona histonu jest zwykle związana z aktywacją genu.
~ 13 kDa
Immunogen
Epitop: Lys5/8/12/16
Liniowy peptyd odpowiadający ludzkiemu histonowi H4 acetylowanemu w Lys5/8/12/16.
Application
Analiza immunocytochemiczna:
Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło histon H4 w komórkach A431 i HeLa.
Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło histon H4 w komórkach A431 i HeLa.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Histony
Użyj przeciwciała anty-acetyl Histone H4 (Lys5/8/12/16), klon 3HH4-4C10 (mysie przeciwciało monoklonalne) zwalidowanego w WB, ICC w celu wykrycia acetyl Histone H4 (Lys5/8/12/16) znanego również jako H4KAc, Histone H4 (acetyl).
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje histon H4.
Physical form
Nieoczyszczone mysie monoklonalne IgG1κ bez konserwantów.
Nieoczyszczony
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat ekstraktu kwasu HeLa
Lizat ekstraktu kwasu HeLa
Evaluated by Western Blot in HeLa acid extract lysate.
Western Blot Analysis: 1:2,000 dilution of this antibody detected Histone H4 on 10 µg of HeLa acid extract lysate.
Western Blot Analysis: 1:2,000 dilution of this antibody detected Histone H4 on 10 µg of HeLa acid extract lysate.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?