Przejdź do
03-0154-00
Zestaw ® Human cTNi o wysokiej czułości
Used for ultrasensitive quantification of cTnI in human serum and plasma samples
Synonim(y):
Ultraczuły test immunologiczny cTnI, Zestaw do liczenia pojedynczych cząsteczek cTnI, Zestaw do testu immunologicznego na troponinę sercową I, Zestaw do testu immunologicznego troponiny I mięśnia sercowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
4940,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
Species reactivity:
human
Technique(s):
single molecule counting: suitable
Usage:
 kit sufficient for 96 wells
Compatibility:
for use with for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments
4940,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026Szczegóły
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Zestaw ® Human cTNi o wysokiej czułości,
description
Used for ultrasensitive quantification of cTnI in human serum and plasma samples
product line
SMC®
usage
 kit sufficient for 96 wells
species reactivity
human
technique(s)
single molecule counting: suitable
input
serum
plasma (K2 EDTA)
UniProt accession no.
compatibility
for use with for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Zestaw do wysokoczułego testu immunologicznego SMC® human cTnI zawiera wszystkie odczynniki wymagane do przeprowadzenia testu. Ten test wykorzystuje standardowy przepływ pracy testu immunologicznego skonfigurowany w standardowym formacie płytki.
Protokoły testu są podobne do istniejących metod kanapkowych ELISA z dwiema kluczowymi różnicami:
1) Bufor elucyjny rozbija kanapkę, oddzielając znakowane przeciwciało wykrywające w celu oznaczenia ilościowego.
2) Systemy immunologiczne Erenna i SMCxPRO® wykrywają anality za pomocą technologii liczenia pojedynczych cząsteczek (SMC®).
Features and Benefits
  • Ultra-Low Detection Limits: Enables femtogram-level detection of cardiac troponin I, allowing early identification of myocardial injury.
  • Expanded Dynamic Range: Accurately quantifies both baseline and elevated cTnI levels, supporting a wide range of research applications.
  • Targeted Research Applications: Ideal for studies in cardiovascular disease, drug-induced cardiotoxicity, and cardiac safety assessment.
  • Streamlined Lab Operations: Automation-compatible reagents reduce manual handling and improve workflow efficiency.
  • Robust Performance: Delivers consistent, high-quality results for preclinical and translational research.
Packaging
96 well assay
Analysis Note
  • Sensitivity: LLOQ 690 fg/mL* (SMCxPRO® Instrument)
  • Standard Curve Range: 170-600,000 fg/mL
  • Intra-assay CV: <15%
  • Inter-assay CV: <20%
  • Linearity: Serum: 80% Plasma: 85%
  • Recovery: Plasma: 119%
*Indicative LLOQ created from average of 14 independent in house runs, where >80% met same value defined with CV & Recovery +/- 20%. Refer to CoA for lot specific performance.
Cardiovascular
Other Notes
Although cTnI was detectable in non-human primate, mouse, rat, canine and equine samples, the assay has not been verified for these species.
Legal Information
FEMTOQUEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
03-0160-0003-0163-0003-0164-00
usage
 kit sufficient for 96 wells
usage
1 kit sufficient for 96 wells
usage
1 kit sufficient for 96 wells
usage
1 kit sufficient for 96 wells
species reactivity
human, rat, mouse, canine, nonhuman primates, equine
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
input
serum
plasma
input
plasma
serum
input
plasma
serum
input
plasma
serum
compatibility
for use with SMCxPRO® and Erenna<TMSYMBOL></TMSYMBOL> (validated)
compatibility
for use with SMCxPRO® and Erenna<TMSYMBOL></TMSYMBOL> (validated)
compatibility
for use with SMCxPRO® and Erenna (validated)
compatibility
for use with SMCxPRO® and Erenna<TMSYMBOL></TMSYMBOL> (validated)
technique(s)
ELISA: suitable, single molecule counting: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, single molecule counting: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, single molecule counting: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, single molecule counting: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Questions
  1. What is the diameter of the magnetic beads in the cardiac troponin SMC kit, 03-0154-00?
    1 answer
    1. The beads have a diameter of 1 um.