Przejdź do
V-017
Kwas nikotynowy (witamina B3)
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
Nicotinic acid, Vitamin B3, 3-Picolinic acid, Niacin, Pellagra preventive factor, Pyridine-3-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NC5H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.11
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-659-6
Beilstein/REAXYS Number:
109591
MDL number:
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
mp
236-239 °C (lit.)
density
0.791 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
General description
Kwas nikotynowy, znany również jako niacyna, jest rozpuszczalną w wodzie witaminą z grupy B i niezbędnym składnikiem odżywczym dla ludzi. Niedobór niacyny, często wynikający z upośledzonego stanu odżywienia związanego z różnymi stanami, od niedożywienia po przewlekły alkoholizm, jest monitorowany w próbkach osocza pacjentów za pomocą HPLC. Ten certyfikowany roztwór do wzbogacania® jest odpowiedni do stosowania jako materiał wyjściowy do przygotowania wzorców liniowości, kalibratorów lub kontroli w różnych zastosowaniach testowych, od testów diagnostycznych niedoboru niacyny metodą HPLC po testy kontroli jakości preparatów farmaceutycznych na bazie niacyny, suplementów diety lub wzbogaconej żywności.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas nikotynowy (witamina B3)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)