Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 848,00 zł |
Informacje o tej pozycji
848,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
format
single component solution
storage temp.
−20°C
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Cerilliant® | manufacturer/tradename Cerilliant® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Cerilliant® |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade analytical standard | grade certified reference material |
| format single component solution | format single component solution | format neat | format single component solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. −20°C |
| packaging ampule of 1 mL | packaging ampule of 1 mL | packaging ampule of 1000 mg | packaging ampule of 1 mL |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1