Merck
M-082
Supelco
(±)-MDEA-D6 solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
(±)-3,4-metylenodioksyetyloamfetamina-d6
Wybierz wielkość
1 ML
1670,00 zł
1670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
1670,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12D6H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.31
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
stężenie
1.0 mg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N(C(Cc1cc2c(cc1)OCO2)C([2H])([2H])[2H])CC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H17NO2/c1-3-13-9(2)6-10-4-5-11-12(7-10)15-8-14-11/h4-5,7,9,13H,3,6,8H2,1-2H3/i1D3,2D3
Klucz InChI
PVXVWWANJIWJOO-WFGJKAKNSA-N
Opis ogólny
MDEA jest nielegalnym narkotykiem rekreacyjnym z klasy amfetaminy i fenetyloaminy. Ten wzorzec wewnętrzny jest odpowiedni do testowania MDEA lub metod rozcieńczania izotopów metodą GC/MS lub LC/MS w toksykologii klinicznej, testach narkotykowych w moczu lub analizach kryminalistycznych. MDEA, 3,4-metylenodioksy pochodna N-etyloamfetaminy, jest nadużywana ze względu na swoje psychodeliczne działanie, podobne do działania jej strukturalnego analogu MDMA (Ecstasy).
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)