Przejdź do
07-1406
Przeciwciało anty-GLUT-5, n.a. 490-502
serum, from rabbit
Synonim(y):
Transporter fruktozy, transporter glukozy typu 5, jelito cienkie, białko podobne do transportera glukozy 5, rodzina nośników substancji rozpuszczonych 2 (ułatwiony transporter glukozy),
członek 5, rodzina nośników substancji rozpuszczonych 2 (ułatwiony transport glukozy/fruktozy)
transport glukozy/fruktozy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 μL
Przewidywany termin wysyłki12 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
3
1760,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 sierpnia 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, guinea pig, mouse
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Slc2A5(56485)
General description
Około 54 kDa
Wrażliwy na cytochalazynę B transporter zlokalizowany w błonie, GLUT-5 wydaje się być przede wszystkim funkcjonalny jako transporter fruktozy. Ulega ekspresji w jelicie cienkim i występuje również w mięśniach szkieletowych, nerkach i tkance tłuszczowej, ale na znacznie obniżonych poziomach.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Syntetyczny peptyd odpowiadający C-końcowi szczurzego GLUT-5 (aa 490-502) sprzężony z KLH. Zastosowana sekwencja immunogenu jest tylko w 53% konserwowana u myszy.
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja insuliny/energii
Przeciwciało anty-GLUT-5, a.a. 490-502 wykrywa poziom GLUT-5 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje GLUT-5.
Physical form
Nieoczyszczona surowica królicza
Płyn zawierający 0,05% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych porcjach przez okres do 1 roku od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania-rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat nerki myszy.
Evaluated by Western Blot in Mouse kidney lysate.
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected GLUT-5 in 10 µg of mouse kidney lysates.
Other Notes
Zastępuje: AB1348
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
071404071407071401
description
serum, from rabbit
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
from rabbit
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
rat, guinea pig, mouse
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)