Merck
P-130
Perphenazine solution
1 mg/mL in methanol (), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H26ClN3OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
403.97
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL in methanol (
)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
S1c2c(cc(cc2)Cl)N(c4c1cccc4)CCCN3CCN(CC3)CCO
InChI
1S/C21H26ClN3OS/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)27-21)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
InChI key
RGCVKNLCSQQDEP-UHFFFAOYSA-N
General description
Perphenazine, sold under the brand name Trilafon, is a typical antipsychotic drug. Perphenazine is roughly five times as potent as chlorpromazine and is considered a medium-potency antipsychotic. This certified Snap-N-Spike; solution is suitable for use as a starting material in calibrators and controls for numerous GC/MS or LC/MS applications in forensic analysis, clinical toxicology, prescription monitoring and urine drug testing.
Legal Information
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)