Przejdź do
I7379
Imipramine hydrochloride
≥99% (TLC), powder, selective serotonin reuptake inhibitor
Synonim(y):
10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine hydrochloride, 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
407,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
858,50 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2000,00 zł
1700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H24N2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.87
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
204-030-7
MDL number:
Assay:
≥99% (TLC)
Form:
powder
407,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Imipramine hydrochloride, ≥99% (TLC)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL
originator
Novartis
SMILES string
Cl[H].CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C19H24N2.ClH/c1-20(2)14-7-15-21-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)21;/h3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3;1H
InChI key
XZZXIYZZBJDEEP-UHFFFAOYSA-N
General description
Imipramine is a tricyclic antidepressant. It has a half-life of 6 to 20 hours. Imipramine is made up of a tricyclic nucleus, that consists of two phenyl rings and a central cycloheptadien ring.
Application
Imipramine hydrochloride has been used:
  • as a non- selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) tricyclic anti-depressant (DD-IMI) to treat animals
  • to investigate its interaction with insulin in aqueous solution
  • to abolish the ability of internalized lipoproteins to stimulate cholesteryl esterification
Biochem/physiol Actions
Tricyclic antidepressant; inhibits the serotonin and norepinephrine transporters with Kis of 7.7 nM and 67 nM, respectively. Has little effect on the dopamine transporter (Ki = 25 μM).
Tricyclic antidepressant; inhibits the serotonin and norepinephrine transporters; has little effect on the dopamine transporter.
Features and Benefits
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters and Chloride Channels pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I0899PHR1797BP932
description
≥99% (TLC)
description
BioXtra, ≥99% (TLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
originator
Novartis
originator
-
originator
-
originator
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Imipramine hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)