Merck
I-902
Supelco
Imipramine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
1 ML
110,00 zł
110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
110,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H24N2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.87
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C19H24N2.ClH/c1-20(2)14-7-15-21-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)21;/h3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
XZZXIYZZBJDEEP-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Imipramine, also known as melipramine, is a tricyclic antidepressant prescribed for the treatment of major depression, enuresis, and anxiety disorder. This certified solution standard is suitable for use in forensic analysis, clinical toxicology, or urine drug testing applications by LC-MS/MS or GC/MS. Imipramine is marketed under the trade name Tofranil.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tatyana Strekalova et al.
Behavioural brain research, 245, 101-106 (2013-02-26)
Tricyclics and selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) are probably the most widely employed reference antidepressants in animal studies on depression. Using imipramine and citalopram, we sought to assess which drug would be more appropriate as pharmacological reference in paradigms of
Indrek Saar et al.
Journal of neurochemistry, 127(1), 114-123 (2013-04-23)
Neuropeptide galanin and its three G-protein coupled receptors, galanin receptor type 1-galanin receptor type 3 (GalR1-GalR3), are involved in the regulation of numerous physiological and disease processes, and thus represent tremendous potential in neuroscience research and novel drug lead development.
D J Hines et al.
Translational psychiatry, 3, e212-e212 (2013-01-17)
Major depressive disorder is a debilitating condition with a lifetime risk of ten percent. Most treatments take several weeks to achieve clinical efficacy, limiting the ability to bring instant relief needed in psychiatric emergencies. One intervention that rapidly alleviates depressive
Fenghua Chen et al.
Synapse (New York, N.Y.), 67(3), 127-134 (2012-11-16)
Depressive disorders and the treatment thereof have been associated with a number of neuroplastic events, such as neurogenesis and synaptic remodeling in discrete areas of the brain. The associations of these events in changes regarding the energy supply have not
Ute Krügel et al.
Journal of psychiatric research, 47(5), 611-616 (2013-02-12)
Pro-inflammatory cytokines such as tumour necrosis factor-alpha (TNF-α) have repeatedly been shown to play a pivotal role in the pathophysiology of depression. Therefore, we tested the possible antidepressant-like effect of the anti-TNF-α drug etanercept in an animal model of chronic
Produkty
Learn about Supel™ BioSPME C18 high-throughput devices to determine plasma protein binding and decrease the sample preparation time to less than an hour.
Comparative analysis of Supel™ BioSPME 96-Pin device with a rapid equilibrium dialysis technique for accuracy of measured values, sample cleanliness, and workflow time in drug protein binding.
Analiza porównawcza urządzenia Supel™ BioSPME 96-Pin z techniką szybkiej dializy równowagowej pod kątem dokładności mierzonych wartości, czystości próbki i czasu przepływu pracy w wiązaniu białek leków.