Diklazepam, znany również jako chlorodiazepam i 2′-chloro-diazepam, jest benzodiazepiną i funkcjonalnym analogiem diazepamu, który pojawił się na rynku leków projektowanych. Ten stabilnie znakowany wzorzec wewnętrzny jest odpowiedni do ilościowego oznaczania diklazepamu metodą LC/MS lub GC/MS w toksykologii klinicznej, analizie kryminalistycznej, monitorowaniu recept lub testach na obecność narkotyków w moczu.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany