Przejdź do
N-903
Nordiazepam-d5 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
189,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15D5H6ClN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.74
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
189,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C2=NCC(=O)Nc3ccc(Cl)cc23
InChI
1S/C15H11ClN2O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
AKPLHCDWDRPJGD-RALIUCGRSA-N
General description
Nordiazepam is a benzodiazepine prescribed for treatment of anxiety and panic attacks. This stable-labeled internal standard is suited for quantitation of nordiazepam levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for urine drug testing, clinical toxicology, forensic analysis or isotope dilution methods. Nordiazepam is also a primary urinary metabolite of benzodiazepines diazepam and chlrodiazepoxide.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nordiazepam-d5 solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)