Merck
N-905
Supelco
Nordiazepam solution
1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
1 ML
202,00 zł
202,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
202,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H11ClN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.71
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
202,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
stężenie
1 mg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Clc1ccc2NC(=O)CN=C(c3ccccc3)c2c1
InChI
1S/C15H11ClN2O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)
Klucz InChI
AKPLHCDWDRPJGD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Nordiazepam is a benzodiazepine prescribed for treatment of anxiety and panic attacks. This analytical reference standard is suitable for use in LC/MS or GC/MS applications for clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing applications. Nordiazepam is also a primary urinary metabolite of benzodiazepines diazepam and chlrodiazepoxide.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Salvatore Millefiori et al.
Journal of molecular modeling, 17(2), 281-287 (2010-05-07)
Vertical ionization energies (VIEs) of medazepam, nordazepam and their molecular subunits have been calculated using the electron propagator method in the P3/CEP-31G* approximation. Vertical electron affinities (VEAs) have been obtained with a ∆SCF procedure at the DFT-B3LYP/6-31+G* level of theory.
Laura Mercolini et al.
Talanta, 80(1), 279-285 (2009-09-29)
Diazepam is frequently used as an adjuvant during antidepressant therapy. Recently, some studies have suggested that the treatment with benzodiazepines could have different efficacy in depressed patients as opposed to non-depressed ones. To clarify the matter, a study is currently
Michael J Lamson et al.
Clinical drug investigation, 31(8), 585-597 (2011-07-05)
Acute repetitive seizures (ARS) are a debilitating part of episodic seizure activity that can sometimes progress to status epilepticus. Currently approved treatment that can be administered by non-medical personnel to patients with ARS is a diazepam rectal gel. While effective
Shanlin Fu et al.
Journal of analytical toxicology, 34(5), 243-251 (2010-06-10)
beta-Glucuronidase is an enzyme often employed to de-conjugate beta-glucuronides during urinary drug testing for benzodiazepines. It is commonly accepted that use of beta-glucuronidase is a preferred method of hydrolysis over acid-catalyzed hydrolysis, which is known to induce benzodiazepine degradation and
Craig Lehmann et al.
Journal of clinical pharmacology, 48(4), 436-444 (2008-02-02)
A diazepam 10-mg autoinjector was evaluated in bioequivalence and dose proportionality studies; both involved 24 young, healthy subjects and used randomized, open-label, 2-treatment, 2-period crossover designs with a 3-week washout period between treatments. The bioequivalence study compared a single diazepam