Merck
870282C
Avanti
18:1 Biotinyl PE
Avanti Research - A Croda Brand 870282C
Synonim(y):
1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-(biotynylo) (sól sodowa)
Wybierz wielkość
25 MG
723,00 zł
723,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
723,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C51H91N3O10PNaS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
992.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
723,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (870282C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (870282C-100mg)
pkg of 2 × 4 mL (870282C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870282C
stężenie
10 mg/mL (870282C-25mg)
25 mg/mL (870282C-100mg)
25 mg/mL (870282C-200mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCC[C@](SC[C@@]1(NC(N2)=O)[H])([C@]12[H])[H])=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C51H92N3O10PS.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-37-48(56)61-41-44(64-49(57)38-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)42-63-65(59,60)62-40-39-52-47(55)36-34-33-35-46-50-45(43-66-46)53-51(58)54-50;/h17-20,44-46,50H,3-16,21-43H2,1-2H3,(H,52,55)(H,59,60)(H2,53,54,58);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t44-,45+,46+,50+;/m1./s1
Klucz InChI
ZGFSYDGJPSEMJM-AOAFAMOJSA-M
Opis ogólny
18:1 Biotinyl PE, określany również jako 1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-(biotynylo), należy do klasy funkcjonalizowanych lipidów modyfikowanych grupami głównymi.
Zastosowanie
18:1 Biotynyl PE jest odpowiedni: do znakowania N-glikolilo-monosialodiheksozylo-gangliozydu (NGcGM3) w teście kompetycyjnym[1], do przygotowania małych pęcherzyków jednocząsteczkowych[2], do testowania funkcjonalizacji polimeru polidimetylosiloksanu (PDMS).[3]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (870282C-100 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (870282C-200 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (870282C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Bo Huang et al.
Lab on a chip, 6(3), 369-373 (2006-03-03)
Polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces can be functionalized with biotin groups by adding biotinylated phospholipids to the PDMS prepolymer before curing. The addition of beta-D-dodecyl-N-maltoside (DDM) in the solution blocks non-specific protein binding on these functionalized PDMS surfaces. We characterize the surface
H Zhan
Journal of biochemical and biophysical methods, 41(1), 13-19 (1999-10-08)
A general method for measuring interaction of liposome-protein (or potentially small molecules) was developed. This method utilizes biotinylated liposomes to incubate with interactants. Streptavidin-coated paramagnetic resins were then added and the liposomes (along with bound materials) can be quickly separated
M Virginia Gentilini et al.
Cancer immunology, immunotherapy : CII, 65(5), 551-562 (2016-03-13)
The expression of N-glycolyl-monosialodihexosyl-ganglioside (NGcGM3) in humans is restricted to cancer cells; therefore, it is a tumor antigen. There are measurable quantities of circulating anti-NGcGM3 antibodies (aNGcGM3 Abs) in human serum. Interestingly, some people have circulating Ag-specific immunoglobulins G (IgGs)
Ingrid Albertsson et al.
Scientific reports, 9(1), 17234-17234 (2019-11-23)
Denitrification is a microbial pathway that constitutes an important part of the nitrogen cycle on earth. Denitrifying organisms use nitrate as a terminal electron acceptor and reduce it stepwise to nitrogen gas, a process that produces the toxic nitric oxide
Heun Jin Lee et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(49), 19253-19257 (2008-12-03)
Recent advances have enabled 3-dimensional reconstructions of biological structures in vivo, ranging in size and complexity from single proteins to multicellular structures. In particular, tomography and confocal microscopy have been exploited to capture detailed 3-dimensional conformations of membranes in cellular