Merck
860490P
Avanti
Sphingosine (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
D-erythro-sphingosine
Wybierz wielkość
10 MG
753,00 zł
25 MG
1070,00 zł
753,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
753,00 zł
25 MG
1070,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H37NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
753,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (860490P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (860490P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (860490P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17-18,20-21H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
Klucz InChI
WWUZIQQURGPMPG-KRWOKUGFSA-N
Opis ogólny
Sphingosine (d18:1) is a spingoid base present in plant and animals. It has 2-amino-1,3-diol functionality and its extraction from animal tissue is laborious.[1] Sphingosine (d18:1) synthesis is performed by chirospecific method using D-galactose.[2]
Zastosowanie
Sphingosine (d18:1) has been used:
  • for sphingosine inhalations studies in mice to evaluate its therapeutic potential in respiratory epithelial cells[3]
  • to investigate its effect on Pseudomonas aeruginosa strains[4]
  • as a standard in liquid chromatography tandem mass spectrophotometry for the quantification of epidermal ceramides[5]
Działania biochem./fizjol.
Sphingosine (d18:1) is essential for physiological processes including cell differentiation, growth and survival. It activates the transient receptor potential cation channel subfamily member 3 (TRPM3).[6]
Opakowanie
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (860490P-500mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860490P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860490P-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The total syntheses of D-erythro-sphingosine, N-palmitoylsphingosine (ceramide), and glucosylceramide (cerebroside) via an azidosphingosine analog
Duclos Jr RI
Chemistry and Physics of Lipids, 111(2), 111-138 (2001)
Efficient Synthesis of d-erythro-Sphingosine and d-e rythro-Azidosphingosine from d-r ibo-Phytosphingosine via a Cyclic Sulfate Intermediate
Kim S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 71(22), 8661-8664 (2006)
Sphingosine's role in epithelial host defense: A natural antimicrobial and novel therapeutic
Martin GE, et al.
Biochimie, 141, 91-96 (2017)
Glucosylceramide critically contributes to the host defense of cystic fibrosis lungs
Kovacic B, et al.
Cellular Physiology and Biochemistry, 41(3), 1208-1218 (2017)
Transcription factor Ctip2 controls epidermal lipid metabolism and regulates expression of genes involved in sphingolipid biosynthesis during skin development
Wang Z, et al.
The Journal of Investigative Dermatology, 133(3), 668-676 (2013)