Merck
LM2511
Avanti
Glucosyl (β) C12 Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand LM2511, ethanol solution
Synonim(y):
N-(dodekanoilo)-1-β-glukozylo-sphing-4-en
Wybierz wielkość
1 EA
787,00 zł
787,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
787,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H69NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
643.93
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
787,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
ethanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (LM2511-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand LM2511
stężenie
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Zastosowanie
lipidomics
metabolomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C36H69NO8/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-30(39)29(28-44-36-35(43)34(42)33(41)31(27-38)45-36)37-32(40)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2/h23,25,29-31,33-36,38-39,41-43H,3-22,24,26-28H2,1-2H3,(H,37,40)/b25-23+/t29-,30+,31?,33+,34?,35?,36+/m0/s1
Klucz InChI
IYCYEZLMOLRFAN-QGJHTTTBSA-N
Zastosowanie
Lactosyl (β) C12 Ceramide jest odpowiedni jako wzorzec wewnętrzny:
  • określenie, czy izopropanol jest procedurą wyboru do profilowania lipidów na dużą skalę przy użyciu UHPLC-MS[1]
  • do oceny skutków cukrzycy i leczenia dihydroprogesteronem (DHP) w korze mózgowej szczura[2]
  • w analizie lipidomicznej pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (EV) uwalnianych przez ludzkie fibroblasty poddawane starzeniu indukowanemu onkogenami (OIS)[3]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z bursztynowego szkła o pojemności 2 ml (LM2511-1EA)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Isopropanol extraction for cerebrospinal fluid lipidomic profiling analysis
Iriondo A, et al.
Talanta, 195, 619-627 (2019)
Extracellular vesicles released by fibroblasts undergoing H-Ras induced senescence show changes in lipid profile
Buratta S, et al.
PLoS ONE, 12(11), e0188840-e0188840 (2017)
Diabetes alters myelin lipid profile in rat cerebral cortex: Protective effects of dihydroprogesterone
Cermenati G, et al.
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 168, 60-70 (2017)