Merck
LM2000
Avanti
Sphingosine (d17:1)
Avanti Research - A Croda Brand LM2000, ethanol solution
Synonim(y):
heptadeca-sphing-4-enina
Wybierz wielkość
1 EA
787,00 zł
787,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
787,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H35NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.47
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
787,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
ethanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (LM2000-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand LM2000
stężenie
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H35NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(20)16(18)15-19/h13-14,16-17,19-20H,2-12,15,18H2,1H3/b14-13+/t16-,17+/m0/s1
Klucz InChI
RBEJCQPPFCKTRZ-LHMZYYNSSA-N
Zastosowanie
Sfingozyna (d17:1) lub heptadeca-sfing-4-enina może być stosowana jako wzorzec wewnętrzny do identyfikacji długołańcuchowych zasad (LCB) w grzybni Colletotrichum gloeosporioides.[1] Jest on również stosowany jako wzorzec wewnętrzny do przygotowania próbek i analizy LC-MS/MS dla sfingolipidów.[2]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z bursztynowego szkła o pojemności 2 ml (LM2000-1EA)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christopher M Adams et al.
The Journal of biological chemistry, 279(50), 52772-52780 (2004-09-29)
The current paper demonstrates that cholesterol and its hydroxylated derivative, 25-hydroxycholesterol (25-HC), inhibit cholesterol synthesis by two different mechanisms, both involving the proteins that control sterol regulatory element-binding proteins (SREBPs), membrane-bound transcription factors that activate genes encoding enzymes of lipid
Yimei Huang et al.
Frontiers in microbiology, 10, 1016-1016 (2019-06-06)
Fungal glucosylceramide plays important role in cell division, hyphal formation and growth, spore germination and the modulation of virulence and has recently been considered as target for small molecule inhibitors. In this study, we characterized CgGCS, a protein encoding a
Claudia Rossi et al.
International journal of molecular sciences, 19(11) (2018-11-18)
Multiple sclerosis (MuS) is an autoimmune disease of the central nervous system characterized by neuroinflammation, neurodegeneration, and degradation of the myelin sheath. Epidemiological studies have shown that the female gender is more susceptible than the male gender to MuS development
Siker Kimbung et al.
Endocrine-related cancer, 24(7), 339-349 (2017-04-27)
The impact of systemic 27-hydroxycholesterol (27HC) and intratumoral CYP27A1 expression on pathobiology and clinical response to statins in breast cancer needs clarification. 27HC is an oxysterol produced from cholesterol by the monooxygenase CYP27A1, which regulates intracellular cholesterol homeostasis. 27HC also
Veera Venkata Ratnam Bandaru et al.
BMC neuroscience, 15, 137-137 (2014-12-30)
Cholesterol metabolism is important for the maintenance of myelin and neuronal membranes in the central nervous system. Blood concentrations of the brain specific cholesterol metabolite 24S-hydroxysterol to the peripheral metabolite 27-hydroxycholesterol may be useful surrogate markers for neurodegenerative diseases including