Kluczowe dokumenty
860635P
Avanti
C12 Dihydroceramide (d18:0/12:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860635P, powder
Synonim(y):
N-lauroilo-D-erytro-spinganina
Wybierz wielkość
458,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
458,00 zł
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860635P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 860635P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C30H61NO3/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-29(33)28(27-32)31-30(34)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2/h28-29,32-33H,3-27H2,1-2H3,(H,31,34)/t28-,29+/m0/s1
Klucz InChI
UHWYQXNZIBLESO-URLMMPGGSA-N
Zastosowanie
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)