Przejdź do
P6641
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine solution
≥97%, from bovine brain, chloroform:methanol solution
Synonim(y):
3-sn-Phosphatidyl-L-serine, L-α-Phosphatidyl-L-serine, PS, Phosphatidylserine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
537,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6730,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
51191904
537,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine brain
Quality Segment
assay
≥97%
form
chloroform:methanol solution
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
  • Electrophoretic Light Scattering and Electrochemical Impedance Spectroscopy Studies of Lipid Bilayers Modified by Cinnamic Acid and Its Hydroxyl Derivatives.: This study explores the modification of lipid bilayers, specifically focusing on the interactions between cinnamic acid derivatives and lipid structures, including 1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-ʟ-serine solutions. It employs electrophoretic light scattering and electrochemical impedance spectroscopy to elucidate the electrochemical properties and stability of these modified bilayers, highlighting their potential in biophysical and biochemical applications (Naumowicz et al., 2020).
  • Silica-based Monolithic Capillary Columns Modified by Liposomes for Characterization of Analyte-Liposome Interactions by Capillary Liquid Chromatography.: This research investigates the use of silica-based monolithic capillary columns modified with liposomes, including 1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-ʟ-serine, to study analyte-liposome interactions. The capillary liquid chromatography technique used in this study provides insights into the behavior of analytes within lipid environments, which is crucial for understanding membrane interactions and developing lipid-based delivery systems (Moravcová et al., 2013).
Biochem/physiol Actions
A slowly metabolized structural phospholipid found mainly in gray matter.
Analysis Note
Actual concentration given on label.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Solutions exposed to room temperature will decompose about 0.5% per day.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
80.1 °F - closed cup
flash_point_c
26.7 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1 + 67-66-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)