Przejdź do
S9666
Sphingosine 1-phosphate
≥95% (TLC), powder, lipid second messenger
Synonim(y):
(2S,3R,4E)-2-Amino-4-octadecene-1,3-diol 1-phosphate, D-erythro-Sphingosine 1-phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H38NO5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.47
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sphingosine 1-phosphate, ≥95%, powder
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@@H](N)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C18H38NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h14-15,17-18,20H,2-13,16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
InChI key
DUYSYHSSBDVJSM-KRWOKUGFSA-N
Biochem/physiol Actions
A lipid second messenger that binds to S1P1 and S1P3 receptors. Mobilizes intracellular Ca2+ stores and decreases cellular cAMP. Activates phospholipase D. S1P stimulates the migration of endothelial cells but inhibits the migration of other cell types. Induces angiogenesis.
Features and Benefits
This compound is featured on the Lysophospholipid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
73914A7191SML2709
form
powder
form
powder
form
powder
form
liquid
assay
≥95%
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... S1PR1(1901), S1PR2(9294), S1PR3(1903), S1PR4(8698), S1PR5(53637)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sphingosine 1-phosphate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Will using methanol as a solvent to dissolve the powder affect or disrupt the huvect cell line?
    1 answer
    1. Another supplier (APExBIO) suggests using a solvent of 0.3M NaOH for in vitro work, as the substance is soluble in it at less than 4 mg/mL. They also recommend warming the tube at 37°C and shaking it in an ultrasonic bath for a while to achieve higher solubility. The stock solution can be stored below -20°C for several months.