Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 495,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H39NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.51
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
495,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
color
white
solubility
DMSO: 25 mg/mL (warm), ethanol: 25 mg/mL (warm)
lipid type
sphingolipids
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h17-18,20-21H,2-16,19H2,1H3/t17-,18+/m0/s1
InChI key
OTKJDMGTUTTYMP-ZWKOTPCHSA-N
Application
D-erythro-Dihydrosphingosine has been used:
- as a standard lipid in quantification assay[1]
- in kinetics assay
- to determine serine palmitoyl transferase activity
Biochem/physiol Actions
Biosynthetic precursor to sphingosine; inhibits protein kinase C.
D-erythro-Dihydrosphingosine is a natural stereoisomer.[2] The levels of dihydrosphingosine (DHS) is increased during unfolded protein response (UPR).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source synthetic (organic) |
| assay ≥98% | assay ≥98% | assay 98% (TLC) | assay ≥98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| solubility DMSO: 25 mg/mL (warm), ethanol: 25 mg/mL (warm) | solubility - | solubility DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 25 mg/mL | solubility water: 25 mg/mL, clear, colorless |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?