Merck
860524P
Avanti
C24 Ceramide (d18:1/24:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosine
Wybierz wielkość
5 MG
878,00 zł
10 MG
1610,00 zł
50 MG
6210,00 zł
878,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
878,00 zł
10 MG
1610,00 zł
50 MG
6210,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H83NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
650.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
878,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (860524P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860524P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (860524P-50mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H83NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-42(46)43-40(39-44)41(45)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h35,37,40-41,44-45H,3-34,36,38-39H2,1-2H3,(H,43,46)/b37-35+/t40-,41+/m0/s1
Klucz InChI
ZJVVOYPTFQEGPH-AUTSUKAISA-N
Opis ogólny
C24 Ceramide has long acyl chain length of 24 carbon units.[1]
Zastosowanie
C24 Ceramide (d18:1/24:0) has been used:
  • in the generation of small unilamellar vesicles[2]
  • as an internal standard in liquid chromatography-mass spectrometry for ceramide quantification from rat samples[3]
  • to test its effect on mitochondrial stress response in worms[4]
Działania biochem./fizjol.
C24 ceramide induces mitochondrial stress response.[3] Its levels are depleted in coronary artery disease (CAD).[5] However, elevated ceramide levels is observed in Alzheimer′s disease.[6] C24 is synthesized during stress. It mediates spontaneous neutrophil death.[7]
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860524P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860524P-50mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860524P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ceramides and sphingomyelinases in senile plaques
Panchal M, et al.
Neurobiology of Disease, 65, 193-201 (2014)
Permeability and microstructure of model stratum corneum lipid membranes containing ceramides with long (C16) and very long (C24) acyl chains
Pullmannova P, et al.
Biophysical Chemistry, 224, 20-31 (2017)
Liposome Preparation for the Analysis of Lipid-Receptor Interaction and Efferocytosis
Voss OH, et al.
Current Protocols in Immunology, 120(1), 14-44 (2018)
Lukáš Opálka et al.
Journal of lipid research, 61(2), 219-228 (2019-12-21)
Ceramides (Cers) with ultralong (∼32-carbon) chains and ω-esterified linoleic acid, composing a subclass called omega-O-acylceramides (acylCers), are indispensable components of the skin barrier. Normal barriers typically contain acylCer concentrations of ∼10 mol%; diminished concentrations, along with altered or missing long
Estradiol regulates energy balance by ameliorating hypothalamic ceramide-induced ER Stress
Gonzalez-Garcia I, et al.
Cell Reports, 25(2), 413-423 (2018)