Kluczowe dokumenty
857523P
Avanti
N-Tetradecanoyl-L-homoserine lactone
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
(S)-N-(2-Oxotetrahydrofuran-3-yl)tetradecanamide
Wybierz wielkość
877,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
877,00 zł
Polecane produkty
opis
(S)-N-(2-Oxotetrahydrofuran-3-yl)tetradecanamide
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (857523P-10MG)
pkg of 1 × 50 mg (857523P-50MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
bacterial lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C18H33NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17(20)19-16-14-15-22-18(16)21/h16H,2-15H2,1H3,(H,19,20)/t16-/m0/s1
Klucz InChI
ZQAYHOXXVBVXPZ-INIZCTEOSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)