Kluczowe dokumenty
857328P
Avanti
18:1 Cyclic LPA
1-oleoyl-sn-glycero-2,3-cyclic-phosphate (ammonium salt), powder
Synonim(y):
1-(9Z-oktadecenoilo)-sn-glicero-2,3-cyklofosforan (sól amonowa)
Wybierz wielkość
938,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
938,00 zł
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (857328P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 857328P
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)OC[C@@H]1COP(O1)([O-])=O.[NH4+]
InChI
1S/C21H39O6P.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)25-18-20-19-26-28(23,24)27-20;/h9-10,20H,2-8,11-19H2,1H3,(H,23,24);1H3/b10-9-;/t20-;/m1./s1
Klucz InChI
BQDHONSGIYYBPK-JGSYTFBMSA-N
Opis ogólny
Co ciekawe, wiele z tych odpowiedzi komórkowych wywołanych przez cPA jest przeciwnych do tych wywołanych przez LPA, pomimo aktywacji pozornie pokrywających się populacji receptorów.
Zastosowanie
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)