Merck
860627P
Avanti
C18 Dihydroceramide (d18:0/18:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860627P, powder
Synonim(y):
N-stearoilo-D-erytro-spinganina
Wybierz wielkość
5 MG
458,00 zł
25 MG
1770,00 zł
458,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
458,00 zł
25 MG
1770,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H73NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
567.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
458,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (860627P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860627P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860627P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H73NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-36(40)37-34(33-38)35(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h34-35,38-39H,3-33H2,1-2H3,(H,37,40)/t34-,35+/m0/s1
Klucz InChI
KZTJQXAANJHSCE-OIDHKYIRSA-N
Opis ogólny
Dihydroceramid C18 (d18:0/18:0) lub N-stearoilosfinganina jest syntetycznym lipidem. Acylowanie sfinganiny stearoilem (FA-CoA z łańcuchem acylowym C18) przez syntazę dihydro ceramidową 1,[1] daje C18-dihydroceramid.[2]
Zastosowanie
Dihydroceramid C18 (d18:0/18:0) został użyty jako wzorzec do ilościowego oznaczania metabolitów sfingolipidów w tkankach tłuszczowych za pomocą kwadrupolowej spektrometrii masowej czasu przelotu (Q-TOF).[3]
Działania biochem./fizjol.
Dihydroceramidy działają jako prekursory ceramidów w szlaku de-novo sfingolipidów ssaków.[4] Suplementacja witaminą D zwiększa poziom C18 dihydroceramidu (C18-DHC) w osoczu u pacjentów z cukrzycą typu 2 (T2D).[1] Niskie stężenie C18-DHC w surowicy zaobserwowano u pacjentów z historią odrzucenia przeszczepu i zmianami żółciowymi typu niedokrwiennego (ITBL). W związku z tym może on być wykorzystywany jako czynnik prognostyczny odrzucenia przeszczepu.[4]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860627P-25 mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860627P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Thomas D Mullen et al.
Journal of lipid research, 52(1), 68-77 (2010-10-14)
Mammalian ceramide synthases 1 to 6 (CerS1-6) generate Cer in an acyl-CoA-dependent manner, and expression of individual CerS has been shown to enhance the synthesis of ceramides with particular acyl chain lengths. However, the contribution of each CerS to steady-state
Chain length-specific properties of ceramides
Grosch S, et al.
Progress in Lipid Research, 51(1), 50-62 (2012)
Selective knockdown of ceramide synthases reveals complex interregulation of sphingolipid metabolism
Mullen TD, et al.
Journal of Lipid Research, 52(1), 68-77 (2011)
Sabine Grösch et al.
Progress in lipid research, 51(1), 50-62 (2011-12-03)
Ceramides are a class of sphingolipids that are abundant in cell membranes. They are important structural components of the membrane but can also act as second messengers in various signaling pathways. Until recently, ceramides and dihydroceramides were considered as a
Low serum levels of (dihydro-) ceramides reflect liver graft dysfunction in a real-world cohort of patients post liver transplantation
Mucke V, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 19(4), 991-991 (2018)