Merck
860599P
Avanti
C18:1 Ceramide-1-Phosphate (d18:1/18:1(9Z))
Avanti Research - A Croda Brand 860599P, powder
Synonim(y):
N-oleoyl-ceramide-1-phosphate (ammonium salt)
Wybierz wielkość
1 MG
974,00 zł
974,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
974,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H73N2O6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
660.95
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
974,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860599P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860599P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COP([O-])(O)=O.[NH4+]
InChI
1S/C36H70NO6P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-36(39)37-34(33-43-44(40,41)42)35(38)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,29,31,34-35,38H,3-16,19-28,30,32-33H2,1-2H3,(H,37,39)(H2,40,41,42);1H3/b18-17-,31-29+;/t34-,35+;/m0./s1
Klucz InChI
OLFFCEGYMCQDKZ-CFRDMXQMSA-N
Opis ogólny
Ceramide-1-phosphate (C1P) is a ceramide-derived metabolite. It belongs to the class of bioactive lipid mediators.[1]
Zastosowanie
C18:1 Ceramide-1-Phosphate (d18:1/18:1(9Z)) is suitable for use in fluorescence analysis of phosphatidic acid-binding tetravalent peptide (PAB-TP) phospholipid specificity.[2] It is also suitable for use in liposome cosedimentation assay to compare its affinity with α-synuclein-N.[3]
Działania biochem./fizjol.
Ceramide-1-phosphate (C1P) regulates inflammatory response and phagocytosis.[4] It is also implicated in cell survival,[4] cell growth and death.[5]
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860599P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Characterization of alpha-synuclein N-terminal domain as a novel cellular phosphatidic acid sensor
Yamada H, et al.
The FEBS journal (2019)
Development of a novel tetravalent synthetic peptide that binds to phosphatidic acid
Ogawa R, et al.
Testing, 10(7) (2015)
Development of a novel tetravalent synthetic peptide that binds to phosphatidic acid
Ogawa R, et al.
PLoS ONE, 10(7) (2015)
Blood sphingolipidomics in healthy humans: impact of sample collection methodology
Hammad SM, et al.
Journal of Lipid Research, 51(10), 3074-3087 (2010)
Characterization of alpha-synuclein N-terminal domain as a novel cellular phosphatidic acid sensor
Yamada H, et al.
FEBS Journal (2019)