Merck
850330P
Avanti
11:0 PC
1,2-diundecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonim(y):
PC(11:0/11:0)
Wybierz wielkość
25 MG
549,00 zł
549,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
549,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H60NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
593.77
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
549,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (850330P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850330P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850330P
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C30H60NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-29(32)36-26-28(27-38-40(34,35)37-25-24-31(3,4)5)39-30(33)23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h28H,6-27H2,1-5H3
Klucz InChI
XCCDCYFQYUARAY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Fosfatydylocholina (PC) jest silnym lipidem tworzącym dwuwarstwę. Jest najczęściej występującym fosfolipidem w błonach ssaków.[1] Jest również ważnym składnikiem warstwy śluzowej okrężnicy.[2]
Lista produktów fosfatydylocholiny oferowanych przez Avanti ma na celu zapewnienie związków o różnych właściwościach fizycznych. Dostępne produkty obejmują krótkołańcuchowe (C3-C8 są rozpuszczalne w wodzie i higroskopijne), nasycone, wielonienasycone i mieszane kwasy PC. Wszystkie produkty są oczyszczane za pomocą HPLC, a specjalne środki ostrożności są podejmowane w celu ochrony produktów przed utlenianiem i hydrolizą.
Zastosowanie
11:0 PC został użyty jako bezpośrednia suplementacja w bakteriach, które są wysiewane na płytki w celu zbadania jego wpływu na akumulację lipidów.[3]
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydylocholina (PC) działa jako środek powierzchniowo czynny w śluzie, tworząc hydrofobową powierzchnię hamującą przenikanie bakterii.[2] Jest stosowana w leczeniu zatorowości tłuszczowej. Fosfatydylocholina obniża poziom cholesterolu i trójglicerydów.[4]
Opakowanie
30 ml bursztynowa butelka z szeroką szyjką i zakrętką (850330P-500mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850330P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Integrative Medicine - E-Book (2017)
The Membranes of Cells (2016)
Microbial metabolites regulate host lipid metabolism through NR5A-Hedgehog signalling
Lin CCJ and Wang MC
Nature Cell Biology, 19(5), 550-550 (2017)
Shi-Yuan Wen et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 69, 152690-152690 (2018-11-06)
Rhodioloside is a glucoside of tyrosol isolated from Rhodiola rosea. However, its regulating effect on hepatic dyslipidemia of atherogenic mice has rarely been studied. The specific aims of current study included to clarify lipidomic perturbation in liver tissues of apolipoprotein
Efficacy of injections of phosphatidylcholine into fat deposits-a non-surgical alternative to liposuction in body-contouring
Karl GH, et al.
Indian journal of plastic surgery : official publication of the Association of Plastic Surgeons of India, 38(2), 119-119 (2005)