Merck
850373C
Avanti
24:0 PC
1,2-dilignoceroyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonim(y):
1,2-ditetrakozanoilo-sn-glicero-3-fosfocholina; PC(24:0/24:0) ; 110929
Wybierz wielkość
25 MG
645,00 zł
645,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
645,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C56H112NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
958.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
645,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850373C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850373C
stężenie
10 mg/mL (850373C-25mg)
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
24:0 PC (1,2-dilignoceroilo-sn-glicero-3-fosfocholina) jest długołańcuchowym diacylowym fosfolipidem, który ma nasycone łańcuchy węglowodorowe C24.[1] Ten lipid ma grupę głowową fosfatydylocholiny (PC).[2]
Lista produktów fosfatydylocholiny oferowanych przez Avanti ma na celu zapewnienie związków o różnych właściwościach fizycznych. Dostępne produkty obejmują krótkołańcuchowe (C3-C8 są rozpuszczalne w wodzie i higroskopijne), nasycone, wielonienasycone i mieszane kwasy PC. Wszystkie produkty są oczyszczane za pomocą HPLC, a specjalne środki ostrożności są podejmowane w celu ochrony produktów przed utlenianiem i hydrolizą.
Zastosowanie
24:0 PC (1,2-dilignoceroilo-sn-glicero-3-fosfocholina):
  • w micelach o krótkim łańcuchu, wielowarstwach o dłuższym łańcuchu oraz w monowarstwach Langmuira do badań strukturalnych[1]
  • jako lipid o łańcuchu acylowym w skondensowanych kropelkach mikropęcherzyków (MCD) i badaniach charakterystyki[3]
  • w przygotowaniu dwuwarstwy fosfatydylocholiny do badań spektroskopii Ramana[4]
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydylocholina (PC) może zapobiegać przenikaniu bakterii, działając jako środek powierzchniowo czynny.[5] Ten fosfolipid jest zdolny do tworzenia silnej dwuwarstwy.[6]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850373C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Inflammatory Bowel Disease
Parian AM, et al.
Integrative Medicine, 501-516 (2018)
A A Dmitriev et al.
The journal of physical chemistry. B, 119(51), 15613-15622 (2015-11-27)
Raman scattering of five phosphatidylcholines [1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (POPC), 1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC), 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DOPC), 1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DLPC), and 1,2-dilignoceroyl-sn-glycero-3-phosphocholine (PC24)] was studied in a wide temperature range. These phospholipid bilayers differ in the temperature of the gel-fluid transition Tm (from -57 to +80 °C)
Lipid-Protein Interactions in Membranes
The Membranes of Cells, 291-334 (2016)
Paul A Mountford et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 31(16), 4627-4634 (2015-04-09)
This study explored the thermal conditions necessary for the vaporization of superheated perfluorocarbon nanodrops. Droplets C3F8 and C4F10 coated with a homologous series of saturated diacylphosphatidylcholines were formed by condensation of 4 μm diameter microbubbles. These drops were stable at
S Zheng et al.
Biophysical journal, 80(4), 1837-1850 (2001-03-22)
Vpu is an 81 amino acid integral membrane protein encoded by the HIV-1 genome with a N-terminal hydrophobic domain and a C-terminal hydrophilic domain. It enhances the release of virus from the infected cell and triggers degradation of the virus