Merck
850368P
Avanti
20:0 PC
1,2-diarachidoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonim(y):
1,2-dieikozanoilo-sn-glicero-3-fosfocholina; PC(20:0/20:0)
Wybierz wielkość
25 MG
498,00 zł
200 MG
907,00 zł
500 MG
1440,00 zł
498,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
498,00 zł
200 MG
907,00 zł
500 MG
1440,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H96NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
846.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
498,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 200 mg (850368P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850368P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850368P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850368P
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C48H96NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-47(50)54-44-46(45-56-58(52,53)55-43-42-49(3,4)5)57-48(51)41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h46H,6-45H2,1-5H3/t46-/m1/s1
Klucz InChI
YKIOPDIXYAUOFN-YACUFSJGSA-N
Opis ogólny
Fosfatydylocholina, główne źródło diacyloglicerolu (DAG), jest uważana za biologiczny lipid błonowy.[1] 20:0 PC jest zwitterionowym lipidem.[2]
Lista produktów fosfatydylocholiny oferowanych przez Avanti ma na celu zapewnienie związków o różnych właściwościach fizycznych. Dostępne produkty obejmują krótkołańcuchowe (C3-C8 są rozpuszczalne w wodzie i higroskopijne), nasycone, wielonienasycone i mieszane kwasy PC. Wszystkie produkty są oczyszczane za pomocą HPLC, a specjalne środki ostrożności są podejmowane w celu ochrony produktów przed utlenianiem i hydrolizą.
Zastosowanie
20:0 PC:
  • w przygotowywaniu liposomów[2]
  • do przygotowania pęcherzyków lub wspomaganych dwuwarstw w celu zbadania jego zdolności do spontanicznego tworzenia odrębnych domen lipidowych, tratw i/lub asymetrycznych dwuwarstw wraz z innymi lipidami fosfatydylocholiny[3]
  • przygotowanie małych pęcherzyków jednocząsteczkowych (SUV) w celu zbadania wpływu niedopasowania hydrofobowego na konformację i organizację gramicydyny[4]
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydylocholina (PC) może służyć jako środek powierzchniowo czynny w śluzie.[5]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (850368P-200mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (850368P-25 mg)
Fiolka z zakrętką z przezroczystego szkła o pojemności 20 ml (850368P-500 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Markus Ritter et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 32(1), 46-52 (2013-07-23)
We investigated if mixtures of the phosphatidylcholine (PC) lipids 1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phosphocholine (C12:0 PC; DLPC) and 1,2-diarachidoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (C20:0 PC; DAPC), which differ by eight methylene groups in acyl chain length, lead to the spontaneous formation of distinct lipid rafts and asymmetric bilayers.
Second Messengers
Cell Biology, 443-462 (2017)
Inflammatory Bowel Disease
Integrative Medicine, 501-516 (2018)
Devaki A Kelkar et al.
Biochimica et biophysica acta, 1768(5), 1103-1113 (2007-02-27)
The matching of hydrophobic lengths of integral membrane proteins and the surrounding lipid bilayer is an important factor that influences both structure and function of integral membrane proteins. The ion channel gramicidin is known to be uniquely sensitive to membrane
Federico Battisti et al.
Frontiers in immunology, 8, 1179-1179 (2017-10-11)
Dendritic cells (DCs) are the only antigen-presenting cells able to prime naïve T cells and cross-prime antigen-specific CD8+ T cells. Their functionality is a requirement for the induction and maintenance of long-lasting cancer immunity. Albeit intensively investigated, the in vivo