Merck
850371C
Avanti
22:0 PC
1,2-dibehenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonim(y):
1,2-didokosanoilo-sn-glicero-3-fosfocholina; PC(22:0/22:0)
Wybierz wielkość
25 MG
498,00 zł
500 MG
1440,00 zł
498,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
498,00 zł
500 MG
1440,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C52H104NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
902.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
498,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850371C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (850371C-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850371C
stężenie
10 mg/mL (850371C-25mg)
25 mg/mL (850371C-500mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[P](=O)([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OCC(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C52H104NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-51(54)58-48-50(49-60-62(56,57)59-47-46-53(3,4)5)61-52(55)45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h50H,6-49H2,1-5H3
Klucz InChI
HRTBOPUWPUXROO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Fosfatydylocholiny to fosfolipidy, które są obficie obecne w błonie. Mają kwasy tłuszczowe w pozycjach sn-1 i sn-2, które są kowalencyjnie przyłączone do glicerolu za pomocą wiązań estrowych.[1]
Lista produktów fosfatydylocholiny oferowanych przez Avanti ma na celu zapewnienie związków o różnych właściwościach fizycznych. Dostępne produkty obejmują krótkołańcuchowe (C3-C8 są rozpuszczalne w wodzie i higroskopijne), nasycone, wielonienasycone i mieszane kwasy PC. Wszystkie produkty są oczyszczane za pomocą HPLC, a specjalne środki ostrożności są podejmowane w celu ochrony produktów przed utlenianiem i hydrolizą.
Zastosowanie
22:0 PC może być stosowany:
  • do badania jego wpływu na nieamyloidogenne przetwarzanie białka prekursorowego amyloidu (APP) / aktywność α-sekretazy[2]
  • do przygotowania monowarstwy lipidowej w celu zbadania, czy ligand jest specyficznie ukierunkowany na domeny zawierające lipid Cu(II)-iminodiacetat (Cu-PSIDA)[3]
  • jako wzorzec lipidowy do ilościowego oznaczania gatunków lipidów z kropelek lipidów za pomocą chromatografii cieczowej o oddziaływaniu hydrofilowym - wysokosprawna chromatografia cieczowa (HILIC-HPLC) [4]
Działania biochem./fizjol.
Właściwości fizyczne błon można modulować za pomocą konfiguracji acylowej fosfatydylocholin. Działają one jako istotne źródło eikozanoidów.[1]
Opakowanie
30 ml bursztynowa wąska szklana butelka z zakrętką (850371C-500mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850371C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elinor Thompson et al.
Healthcare technology letters, 6(5), 138-142 (2019-12-14)
Oxygen loaded microbubbles are being investigated as a means of reducing tumour hypoxia in order to improve response to cancer therapy. To optimise this approach, it is desirable to be able to measure changes in tissue oxygenation in real-time during
K Maloney et al.
Chemistry & biology, 3(3), 185-192 (1996-03-01)
Chemical information is sometimes transmitted across cell membranes by ligand-induced assembly of receptors. We have previously designed a series of lipids with metal-chelating headgroups that can serve as general receptors for proteins containing accessible histidines. Such lipids can also be
Pinunta Nittayacharn et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 644-644 (2020-06-02)
Drug delivery to solid tumors using echogenic nanobubbles (NBs) and ultrasound (US) has recently gained significant interest. The approach combines attributes of nanomedicine and the enhanced permeation and retention (EPR) effect with the documented benefits of ultrasound to improve tumor
Bingbing Cheng et al.
Scientific reports, 9(1), 20020-20020 (2019-12-29)
Real-time acoustic feedback control based on harmonic emissions of stimulated microbubbles may be important for facilitating the clinical adoption of focused ultrasound (FUS)-induced blood-brain barrier (BBB) opening, both to ensure safe acoustic exposures, and to achieve repeatable and consistent opening.
Estelle Beguin et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 317, 23-33 (2019-11-17)
Recent pre-clinical studies have demonstrated the potential of combining chemotherapy and sonodynamic therapy for the treatment of pancreatic cancer. Oxygen-loaded magnetic microbubbles have been explored as a targeted delivery vehicle for this application. Despite preliminary positive results, a previous study