Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 572,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 803,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2650,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
572,00 zł
biological source
animal
Quality Segment
description
zwitterionic
assay
≥98%
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 7000
aggregation number
11
technique(s)
protein quantification: suitable
impurities
≤5% Water (Karl Fischer)
conductivity
≤100 μmho per cm at 24 °C (0.5 M aqueous solution)
CMC
8 mM (20-25°C)
mp
184-186 °C (lit.)
transition temp
cloud point 90 °C
solubility
water: soluble 10 g/L at 20 °C
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CC(O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C32H58N2O8S/c1-20(7-10-29(39)33-13-6-14-34(4,5)18-23(36)19-43(40,41)42)24-8-9-25-30-26(17-28(38)32(24,25)3)31(2)12-11-22(35)15-21(31)16-27(30)37/h20-28,30,35-38H,6-19H2,1-5H3,(H-,33,39,40,41,42)/t20-,21+,22-,23?,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
InChI key
GUQQBLRVXOUDTN-XOHPMCGNSA-N
General description
Application
- in a study to assess the processes of liposome solubilization and reconstitution of two transport proteins[1]
- in a study to investigate a novel bicelle system for orienting macromolecules over a wide temperature range[2]
- as a mixture with dilauroyl phosphatidylcholine (DLPC) in solid-state nuclear magnetic resonance (NMR) technique to study membrane-associated proteins
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description Avanti Research™ - A Croda Brand 850501P, powder | description BioXtra | description Unique detergent with high CMC that solubilizes membrane-bound proteins in their native state. |
| assay ≥98% | assay >98% (TLC) | assay ≥98.0% (TLC) | assay >98% (TLC) |
| technique(s) protein quantification: suitable | technique(s) protein quantification: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| aggregation number 11 | aggregation number - | aggregation number 11 | aggregation number 11 |
| biological source animal | biological source - | biological source - | biological source - |
| CMC 8 mM (20-25°C) | CMC - | CMC 8 mM (20-25°C), 8 mM (micellar weight =9960) | CMC 8 mM |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CHAPSO
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?